Learn More
BTX™ Sistema de electroporación de alto rendimiento ECM™ 630, 96 pocillos con HT-100
Código de producto. 15828451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) unitSize
15828451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15828451 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450654
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ECM™ El sistema de electroporación de alto rendimiento 630 de 96 pocillos con HT-100 es ideal para la transformación eficiente de bacterias, levaduras y otros microorganismos.
Especificaciones:
  • ajustes amplios y precisos de tensión, capacitancia y resistencia interna
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de bacterias, levaduras y microorganismos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos de disminución exponencial
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
  • Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
  • IQ/OQ disponible a pedido, calificación realizada en cubetas
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transformación de bacterias, levaduras, microorganismos; transfección de algunos tipos de células de mamíferos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción ECM Sistema de electroporación de alto rendimiento 630, 96 pocillos con HT-100
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Generador, placas de 96 pocillos con cierres, manipulador y adaptador
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 2 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 a 3275 μF (en 25 μF pasos)
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Charging Time <7 segundos (LV), < 4 segundos (alta tensión)
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda de disminución exponencial
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.