Learn More
Bellingham + Stanley™ Refractómetro portátil Eclipse
Código de producto. 12303519
Cambiar vista
Click to view available options
Scale Range:
0 a 15 Brix
0 a 30 Brix
0 a 50 Brix
72 to 95 Brix
Brix del 0 al 50 %
Brix del 45 al 80 %
De 28 a 65 Brix
De 45 a 80 Brix
Incrementos:
0,1
0,2
0,5
0.2
0.5
Tipo de escala:
Brix
Brix de bajo volumen
Índice de refracción
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scale Range Incrementos Tipo de escala Tamaño de la unidad
12303519 0 a 15 Brix 0,1 Brix cada uno
12313519 0 a 30 Brix 0,2 Brix cada uno
12353519 Brix del 45 al 80 % 0.2 Brix cada uno
12343519 De 28 a 65 Brix 0,2 Brix cada uno
12393529 0 a 50 Brix 0,5 Brix de bajo volumen cada uno
12303539 De 45 a 80 Brix 0,2 Brix de bajo volumen cada uno
12333519 Brix del 0 al 50 % 0.5 Brix cada uno
12363519 72 to 95 Brix 0.2 Brix cada uno
11924229 - 0,2 Índice de refracción cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12303519 Proveedor Bellingham + Stanley™ N.º de proveedor 4501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricado con las más altas especificaciones utilizando únicamente los mejores materiales y componentes ópticos. El refractómetro portátil Bellingham + Stanley™ Eclipse es un instrumento portátil y de bajo coste que se utiliza para la determinación in situ del índice de refracción de líquidos o la concentración de soluciones.
La gama de escalas de grado profesional Eclipse está disponible para uso general en una variedad de aplicaciones, con modelos especiales disponibles, como modelos Brix de bajo volumen para facilitar la medición de muestras de menos 1μ l que son utilizadas por botánicos y zoólogos para medir néctar. Todos los instrumentos se suministran con un maletín de transporte blando e instrucciones de uso.
Estos refractómetros fiables y robustos están sellados contra la entrada de agua con fabricación IP65, por lo que pueden utilizarse en los entornos más exigentes. La gran carcasa y el mango de goma hacen que el instrumento sea increíblemente fácil de manejar. Las características especiales hacen que las mediciones sean fáciles y fiables:
  • Ajuste a cero sencillo con bloqueo
  • Vista sombreada con pantalla brillante para una distinción máxima
  • Gran precisión, escala clara
  • Prisma fácil de limpiar
  • Función exclusiva de alimentación de goteo de muestras
  • Peso reducido
  • Soportes antibalanceo
  • Solapa de prisma de encaje a presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil profesional Eclipse
Scale Range 0 a 15 Brix
Incrementos 0,1
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones
Incluye Maletín de transporte suave
Clasificación IP IP65