Learn More
Labcon Eclipse™ Puntas de pipeta graduadas macro de 5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16693872 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 294
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato Tamaño de la unidad
16693872 No estéril A granel paquete de 250
16673872 No estéril Gradilla paquete de 294
16683872 Estéril Gradilla paquete de 294
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16693872 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10278600009
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a las pipetas más populares
  • Punta de pipeta
  • 1-5 ml
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 4,84 in
Longitud (métrico) 123,1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato A granel
Estilo de punta Graduado
Envase 250/bolsa; 10 bolsas/caja
Cantidad 250/Bolsa
Desechables Un solo uso
Graduado Sí
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno
Graduaciones 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mL