Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 10 ml Eclipse™
Descripción
- Punta de pipeta
- Para las macropipetas más populares
- De 5 a 10 ml
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 5 a 10 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 6,12 in |
| Longitud (métrico) | 155,7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |