Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 300 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Descripción
- Se adapta a 300 μL Rainin™ LTS Pipetas de estilo
- Libre de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2,18 in |
| Longitud (métrico) | 55,6 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (no pirógeno) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |