Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta amarillas de punta biselada de 200 μl Eclipse™
Description
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Color de gradilla | Morado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49.7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Clase VI |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Show More |