Learn More
Labcon Puntas de pipeta de 1200 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16603872
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 576
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16603872 No estéril Gradilla paquete de 576
16673862 No estéril Recarga paquete de 480
16683862 Estéril Recarga paquete de 480
16693862 No estéril En bolsa paquete de 1000
16613872 Estéril Gradilla paquete de 576
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16603872 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10199600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a 1200 μL Rainin™ LTS Pipetas de estilo
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) 1200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta UltraFine
Cantidad 96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs.
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS
Graduado N.º
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno