Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta siliconadas de 10 μl Eclipse™
Descripción
- Siliconadas para muestras viscosas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Siliconados |
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Verde |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,23 in |
| Longitud (métrico) | 31,4 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas |
| Mostrar más |