Learn More
Yoduro de ecotiofato, TRC
Código de producto. 30385630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30385630 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE3258001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Echothiophate iodide
CAS 513-10-0
Fórmula molecular C9 H23 N O3 P S . I
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanaminium, 2-[(diethoxyphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1), (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide, O,O-diethyl phosphorothioate (6CI), (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (7CI), Ammonium, (2-mercaptoethyl)trimethyl-, iodide, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Ethanaminium, 2-[(diethoxyphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-, iodide (9CI), 217MI, Diethoxyphosphinylthiocholine iodide, Diethylphosphorylthiocholine iodide, Echothiopate iodide, Echothiophate iodide, Ecostigmine iodide, Ecostigmini jodidum, Ecothiopate iodide, N-[2-(Diethoxyphosphinylthio)ethyl]trimethylammonium iodide, Phospholine iodide, S-(2-Dimethylaminoethyl) O,O-diethylphosphorothioate methiodide, S-(Diethyl phosphono)thiocholine iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO3PS.HI/c1-6-12-14(11,13-7-2)15-9-8-10(3,4)5;/h6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCOP(=O)(OCC)SCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Yoduro de 2-dietoxifosforilsulfaniletil(trimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 383.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0181