Learn More
Torrey Pines EchoTherm Placa calefactora digital, aluminio, 230 V CA
Código de producto. 11770379 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
5 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje unitSize
11770379 5 A cada uno
1 options
Código de producto. 11770379 Proveedor Torrey Pines EchoTherm N.º de proveedor 5180815
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta placa calefactora digital de aluminio con rampa de temperatura proporciona velocidades de calentamiento y enfriamiento exactas.
  • Control digital PID para temperaturas precisas de placas y sondas.
  • El temporizador permite la operación con manos libres. Establezca la velocidad de rampa de °temperatura de 1 C/h a 400 °C/h.
  • El sensor RTD de platino proporciona mediciones precisas y exactas en todo el rango de temperatura.
  • La calibración de la temperatura almacenada en la memoria se puede reiniciar con el kit de calibración de sonda (se vende por separado a continuación).
  • Ajuste el temporizador con apagado automático para calentar la muestra por el tiempo exacto.
  • Todos los modelos tienen un chasis de aluminio fundido recubierto de epoxi y una cubierta de teclado resistente a salpicaduras.
  • Las luces indicadoras le permiten saber si la placa superior está caliente o si la unidad ha alcanzado un estado de sobretemperatura.
  • La placa superior de aluminio es ideal para aplicaciones generales y puede alcanzar la temperatura máxima en 10 minutos.
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
máx. (imperial) 91,4 °F a 752 °F
Tipo de controlador PID
Tamaño 8 x 8 pulg
Temperatura (métrico) 33°C a 400°C
Fondo (métrico) 400 mm
Altura (imperial) 5 in
Longitud (imperial) 15,75 in
Anchura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 23,2 cm
Vataje 740 w
Amperaje 5 A
Requisitos eléctricos 230 V CA, 5 A, 740 W, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación de CA de tres hilos de 1,8 m (6 pies) con conexión a tierra y portafusibles
Carga máx. de muestra 22,7 kg
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Garantía 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 23.2 x 12.7 cm