Learn More
MedChemExpress Echinocystic acid
Código de producto. 16441368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441368 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16441368 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0271
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Echinocystic acid a pentacyclic triterpene isolated from the fruits of Gleditsia sinensis Lam, has potent antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 472.7 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 510-30-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM)
Objetivo Reactive Oxygen Species∣Apoptosis