Learn More
Echinacoside, MedChemExpress
Descripción
Echinacoside, one of the phenylethanoids isolated from the stems of Cistanche salsa, effectively inhibits Wnt/β-catenin signaling. Echinacoside elicits neuroprotection by activating Trk receptors and their downstream signal pathways. Antiosteoporotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Echinacoside |
| CAS | 82854-37-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H46O20 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (63.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 35.71 mg/mL (45.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](O)[C@H](OCCC4=CC(O)=C(O)C=C4)O[C@@H]2CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)=O)=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 786.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 786.73 |
| Mostrar más |