Learn More
Etanolato de equinásido, TRC
Código de producto. 30381722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381722 50 mg
30379626 5 mg
30378379 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE32562050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82854-37-3
Fórmula molecular C35 H46 O20
Peso molecular (g/mol) 786.73
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→3)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→6)]-, 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], Echinacoside
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]-5-hidroxi-2-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metilox-2-il]oxioxan-3-il] (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Echinacoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H46O20/c1-14-24(42)26(44)29(47)35(51-14)55-32-30(48)34(49-9-8-16-3-6-18(38)20(40)11-16)53-22(13-50-33-28(46)27(45)25(43)21(12-36)52-33)31(32)54-23(41)7-4-15-2-5-17(37)19(39)10-15/h2-7,10-11,14,21-22,24-40,42-48H,8-9,12-13H2,1H3/b7-4+/t14-,21+,22+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.2582