Learn More
Equimidina 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327785 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327785 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13100700WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Echimidine
CAS 520-68-3
Nombres de analitos o componentes Echimidine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H31 N O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Echimidine (6CI,7CI,8CI), L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]- (9CI), (+)-Echimidine, 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-/m0/s1
SMILES C\C=C(\C)/C(=O)O[C@@H]1CCN2CC=C(COC(=O)[C@@](O)([C@H](C)O)C(C)(C)O)[C@H]12
Nombre IUPAC (2R)-2,3-dihidroxi-2-[(1S)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato de [(7R,8R)-7-[(Z)-2-metilbut-2-enoil]oxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 397.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.2101 g/mol