Learn More
Éster metílico de ecgonidina, TRC
Código de producto. 30375203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375203 1 g -
30369859 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE3253001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43021-26-7
Fórmula molecular C10 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo Anhydroecgonine Methyl Ester, (1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (1R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (-)-Anhydroecgonine methyl ester, (R)-(-)-Anhydroecgonine methyl ester, EDME, Ecgonidine methyl ester, Methyl ecgonidine
Nombre IUPAC metilo (1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-ene-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydroecgonine methyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-11-7-3-5-8(10(12)13-2)9(11)6-4-7/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3/t7-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103