Learn More
Éster etílico de ecgonidina, TRC
Código de producto. 30135497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135497 250 mg 250 miligramos
30004553 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA795290250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73045-45-1
Fórmula molecular C11H17NO2
Peso molecular (g/mol) 195.26
Sinónimo (-)-Anhydroecgonine Ethyl Ester, (R)-Anhydroecgonine Ethyl Ester, Anhydroecgonine Ethyl Ester, 8-Azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 8-Methyl-Ethyl Ester, Ecgonidine Ethyl Ester, Ethyl Ecgonidine, Methylecgonidine
Nombre IUPAC etil (1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ecgonidine Ethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2/c1-3-14-11(13)9-6-4-8-5-7-10(9)12(8)2/h6,8,10H,3-5,7H2,1-2H3/t8-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1259