Learn More
eCF506, MedChemExpress
Código de producto. 16497277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497277 5 mg 5 miligramos
16480867 50 mg 50 miligramos
16455416 100 mg 100 miligramos
16454568 10 mg 10 miligramos
16433136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112096
MedChemExpress eCF506 is a highly potent and orally bioavailable inhibitor of the non-receptor tyrosine kinase Src with an IC50 of less than 0.5 nM.
eCF506 is a highly potent and orally bioavailable inhibitor of the non-receptor tyrosine kinase Src with an IC50 of less than 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material eCF506
CAS 1914078-41-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H38N8O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (122.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=C2C(C3=CC(OC)=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C3)=NN(CCN4CCC(N(C)C)CC4)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 510.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.63
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease