missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ECE2 Monoclonal Antibody (233914)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15543632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15543632 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15543632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA523941

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

In Western blots, 30% cross-reactivity with recombinant human (rh) ECE-1 and no cross-reactivity with rhKELL is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Converts big endothelin-1 to endothelin-1. Also involved in the processing of various neuroendocrine peptides, including neurotensin, angiotensin I, substance P, proenkephalin-derived peptides, and prodynorphin-derived peptides. May limit beta-amyloid peptide accumulation in brain. May also have methyltransferase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECE2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 233914
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Ece2
N.º de referencia del gen P0DPD6
Alias de gen 1810009K13Rik; 6330509A19Rik; 9630025D12Rik; BB127715; Ece2; ECE-2; ECE-2a-1; ECE-2a-2; ECE-2b-1; ECE-2b-2; EEF1A lysine methyltransferase 4; EEF1AKMT4; EEF1AKMT4-ECE2; EEF1AKMT4-ECE2 readthrough transcript protein; endothelin converting enzyme 2; endothelin converting enzyme-2; endothelin-converting enzyme 2; Endothelin-converting enzyme 2 region; endothelin-converting enzyme 2a-1; endothelin-converting enzyme 2a-2; endothelin-converting enzyme 2b-1; endothelin-converting enzyme 2b-2; KIAA0604; Methyltransferase-like region; UNQ403/PRO740
Símbolos de los genes Ece2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ECE-2 Val104-Leu787.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.