Learn More
BD Jeringa excéntrica Luer-Slip Plastipak™
Descripción
- Volumen: 30 ml
- Boquilla Luer Slip
- Punta excéntrica
- Sin aguja
- Sin látex.
- Estéril
- Caja de 60
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Directiva europea 93/42/CEE (procedimiento de conformidad, anexos V y VII), certificados: No. 95 Q 252156 y No. 252231 Q (referencias 309661 309620 con certificado de NSAI, No. 0050) |
| Material | Plastic |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 23,77 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 107,5 mm |
| Tipo de producto | Jeringa excéntrica con deslizamiento Luer |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 1 ml |
| Cantidad | 60/pack |
| Mostrar más |