Learn More
Terumo™ Jeringa tipo Luer-Slip excéntrico
Código de producto. 17152724
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17152724 20 mL paquete de 50
17142724 10 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17152724 Proveedor Terumo™ N.º de proveedor 8MDSS20ESE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con polipropileno para ofrecer una excelente estabilidad térmica y resistencia química. La jeringa tipo Luer-Slip excéntrico Terumo™ tiene un exclusivo diseño biselado para facilitar la penetración en la piel y minimizar el traumatismo.
  • Cilindro y émbolo de polipropileno transparente; anillo de doble contacto
  • El tope del émbolo integrado evita la extracción accidental
  • Estéril, sin látex
  • Marcas de escala precisas y en negrita
  • Cumple con la norma ISO 7886 (DIS 7886)
  • Envasadas individualmente en paquetes desplegables a prueba de manipulación
  • Se suministra sin agujas
  • Adecuada para gases o líquidos
  • Luer Slip excéntrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7886 (DIS 7886)
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en investigación, para gases o líquidos
Desechables Un solo uso
Graduaciones 1 mL
Volumen (métrico) 20 mL
Tipo de conexión Luer Slip excéntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril