Learn More
Ecamsule, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ecamsule Solution |
| CAS | 92761-26-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 H34 O8 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,3'-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid], 1,4-Di(2-oxo-10-Sulfo-3-bornylidenemethyl)Benzene, 1,4-Di(2-oxo-10-sulpho-3-bornylidenemethyl)benzene, 3,3'-(1,4-Phenylenedimethine)bis(7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, Ecamsule, Mexoryl SX, Terephthalylidene-3,3'-dicamphor-10,10'-disulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14- |
| SMILES | CC1(C)C2CCC1(CS(=O)(=O)O)C(=O)/C/2=C\c3ccc(\C=C/4\C5CCC(CS(=O)(=O)O)(C4=O)C5(C)C)cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(2Z)-2-[[4-[(Z)-[7,7-dimetil-3-oxo-4-(sulfometil)-2-biciclo[2.2.1]heptaniliden]metil]fenil]metiliden]-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 562.6948 |
| Mostrar más |