Learn More
EC330, MedChemExpress
Código de producto. 16499766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499766 50 mg 50 miligramos
16420719 1 mg 1 miligramo
16415957 5 mg 5 miligramos
16404496 100 mg 100 miligramos
16403228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100949
MedChemExpress EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EC330
Forma física Solid
CAS 2016795-77-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32F2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (43.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](O)(C(F)(F)C#C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(C6CC6)C=C5)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 462.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.57
Porcentaje de pureza 98.65%