Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de sílice de fase normal Macherey-Nagel™ EC, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna estándar |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 50Å |
| Cantidad | 1 paquete |
| Área de la superficie | 420 m²/g |
| Mostrar más |