Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Macherey-Nagel™ C18 EC, 5 μm, 4 mm x 250 mm
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 3625 psi (250 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |