Learn More
Trajan™ Septos para GC del EC
Código de producto. 12985721
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatura máx. (métrico):
300 °C
350 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Temperatura máx. (métrico) unitSize
12985721 11 mm 350 °C paquete de 25
10330421 7 mm 350 °C paquete de 50
10187060 6 mm 350 °C paquete de 50
10442381 10 mm 350 °C paquete de 50
10412551 8 mm 350 °C 50 PCS
12935731 9 mm 350 °C paquete de 25
12915731 17 mm 300 °C paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12985721 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 041902
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Los septos EC para GC están diseñados para ofrecer una larga vida útil y un orificio de inyección de baja adherencia
  • Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Specifications
Tipo Septos EC de larga duración
Descripción Combinan una vida de inyección significativamente más larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia.
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Temperatura máx. (métrico) 350 °C
Material Silicona resistente a las altas temperaturas
Cantidad 25/paq.