Learn More
Fisherbrand™ Concentrado de limpieza Elma Clean 65
Código de producto. 10675301 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10675301 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10675301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.80€
    17.00€ / 1 litros
    Ahorro 3.80€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuado para todas las aplicaciones de limpieza que requieren un tratamiento muy suave de los elementos que se van a limpiar. El concentrado de limpieza Fisherbrand™ Elma Clean 65 se ha desarrollado especialmente para su uso en baños de ultrasonido
  • Se utiliza para instrumentos y equipos de laboratorio delicados
  • Excelente para materiales sensibles como vidrio, plásticos, metales y caucho
  • Elimina la contaminación como polvo, huellas dactilares, pigmentos y grasas/aceites ligero
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 7
Aspecto Amarillo
Punto de ebullición 100 °C
Composición Del 5 al 15 % de surfactantes aniónicos , del 15 al 30 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de jabones aminos, < 5 % de NTA, fosf
Concentración Baño de ultrasonidos del 2 al 5 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De -5 °C a 30 °C
Volumen (métrico) 1 L