Learn More
Gibco™ EBSS, sin calcio, sin magnesio, sin rojo fenol
Código de producto. 11570466 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570466 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11570466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14155048
 Artículo restringido
En stock
EBSS, sin calcio, sin magnesio, sin rojo fenol
La solución salina equilibrada de Earle (EBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La EBSS Gibco™ está formulada sin calcio ni magnesio para quelantes de enjuague del cultivo antes de la disociación celular.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El EBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de EBSS Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14155-063). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Solución salina equilibrada de Earle, 500 ml, concentración 1X, líquida, pH de 7,0 a 8,1, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 270 a 310 mOsm/kg, con glucosa, bicarbonato sódico, utilizado para aplicaciones de cultivo celular en mamíferos
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Earle
Con aditivos Glucosa, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,0 hasta 8,1
Cantidad 500 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro