Learn More
Gibco™ EBSS, calcio, magnesio, rojo fenol
Código de producto. 11540616 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540616 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11540616 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 24010043
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
EBSS, calcio, magnesio, rojo de fenol
La solución salina equilibrada de Earle (EBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan por lo general como medios de transporte o para la preparación de reactivos.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El EBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glucosa, Bicarbonato sódico, Calcio, Rojo de fenol, Magnesio
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 270 - 310 mOsm/kg
pH entre 7 y 7,4
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.