Learn More
Ebrotidine, TRC
Código de producto. 30379944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379944 50 mg 50 miligramos
30378135 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE32055050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100981-43-9
Fórmula molecular C14H17BrN6O2S3
Peso molecular (g/mol) 477.42
Sinónimo [N(E)]-N-[[[2-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]methylene]-4-bromobenzenesulfonamide, Ebrodin, FI 3542, Ulsanic
SMILES NC(=N)Nc1nc(CSCCNC=NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cs1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ebrotidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17BrN6O2S3/c15-10-1-3-12(4-2-10)26(22,23)19-9-18-5-6-24-7-11-8-25-14(20-11)21-13(16)17/h1-4,8-9H,5-7H2,(H,18,19)(H4,16,17,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.9758