Learn More
Ebrotidine, MedChemExpress
Código de producto. 16486608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486608 10 mg 10 miligramos
16469177 5 mg 5 miligramos
16402707 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15538
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebrotidine
CAS 100981-43-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17BrN6O2S3
Cantidad 10 mg
Sinónimo FI3542
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (209.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1)(/N=C/NCCSCC2=CSC(NC(N)=N)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 477.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.42
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation