Learn More
Invitrogen™ Kit de flujo de trabajo de citometría de flujo de proteínas intracelulares de ratón eBioscience™ (factor nuclear/transcripción)
Descripción
- El kit contiene todos los tampones, bloqueadores y gránulos normales para completar un experimento de citometría de flujo estándar para la tinción de objetivos de factor nuclear intracelular y de transcripción en suspensiones celulares humanas
- Cuando se combinan con anticuerpos específicos del experimento, los reactivos de este kit se han optimizado para trabajar juntos para detectar objetivos nucleares y de transcripción intracelulares de ratón mediante citometría de flujo
- Controles de compensación efectivos
- Bloqueo del receptor FC
- Solución de bloqueo no basada en anticuerpos ni en proteínas para reducir la tinción de fondo de fluoróforos
- Tampón de unión de anticuerpos que minimiza la unión no específica de anticuerpos
- Tampón de tinción optimizado para factores de transcripción y proteínas nucleares
El kit incluye
- Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus (01-3333-41)
- Anticuerpo monoclonal CD16/CD32 (93), eBioscience (14-0161-81)
- Tampón bloqueante CellBlox™ (B001T06F01)
- Conjunto de tampones de tinción de factor de transcripción/eBioscience Foxp3 (00-5523-00)
- Tampón de tinción de citometría de flujo eBioscience™ (00-4222-57)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |