Learn More
Invitrogen™ Panel de fenotipado y tampones de tinción para Treg humanas eBioscience™ Essential
Código de producto. 17134729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17134729 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17134729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.00€
    946.96€ / 100 reacciones
    Ahorro 299.04€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El panel de fenotipado esencial de células Treg humanas Invitrogen™ eBioscience™ y los tampones de tinción están diseñados para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T reguladoras (Tregs).
El panel de fenotipado y los tampones de tinción utilizan anticuerpos eBioscience™ de gran calidad y reactivos de fijación / permeabilización (para el marcador intracelular FOXP3) e incluyen un protocolo listo para usar para la configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: reactivos de anticuerpos y de soporte diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: incluyen uno de los clones más referenciados para FOXP3
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene los reactivos y las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarios para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • CD4, CD25, CD127 y FOXP3, almacenar entre 2 y 8 °C
  • Conjunto de tampón de tinción FOXP2/TF, almacenar entre 2 y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Tampón de tinción y panel de fenotipado Treg