Learn More
Invitrogen™ Kit de fenotipado de Treg humanas eBioscience™ Essential
Código de producto. 17144729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17144729 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17144729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42925
 Artículo restringido
En stock
El kit de fenotipado esencial de células T reguladoras humanas Invitrogen™ eBioscience™ está diseñado para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T reguladoras (Tregs).
El kit de fenotipado y utiliza anticuerpos eBioscience™ de gran calidad, controles de isotipo y reactivos de fijación / permeabilización (para el marcador intracelular FOXP3) e incluye un protocolo listo para usar para la configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: reactivos de anticuerpos y de soporte diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: incluyen uno de los clones más referenciados para FOXP3
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene los reactivos y las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarios para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • CD4, CD25, CD127 y FOXP3, almacenar entre 2 y 8 °C
  • Conjunto de tampón de tinción FOXP2/TF, almacenar entre 2 y 8 °C
  • Control de isotipo, almacenar entre 2 y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Reactivo