Learn More
Invitrogen™ Panel de fenotipado de Th1/Th17 humanas eBioscience™ Essential con reactivos de tinción y estimulación
Código de producto. 17154729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17154729 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17154729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1038.00€
    788.88€ / 100 reacciones
    Ahorro 249.12€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
El panel de fenotipado esencial de células Th1/Th17 humanas Invitrogen™ eBioscience™ con reactivos de tinción y estimulación está diseñado para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T auxiliares de tipo 1 y tipo 17
El panel de fenotipado con reactivos de tinción y estimulación utiliza anticuerpos eBioscience™ de gran calidad, reactivos de estimulación celular (induce la producción de citoquinas) y reactivos de fijación / permeabilización (para marcadores intracelulares IfN-g e IL-17) e incluye un protocolo listo para usar para la configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: reactivos de anticuerpos y de soporte diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: incluyen uno de los clones más referenciados para IL-17
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene los reactivos y las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarios para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • Anticuerpos CD4, Ifn-g, IL-17a, almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • Cóctel de estimulación celular, almacenar entre -5 y -30 °C
  • Cóctel de transporte de proteínas, almacenar entre -5 y -30 °C
  • Reactivos de fijación y permealización intracelulares, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Panel de fenotipado de Th1/Th17 humanas Essential