Learn More
Invitrogen™ Kit de fenotipado de Th1/Th17 humanas eBioscience™ Essential
Código de producto. 17164729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17164729 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17164729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1284.00€
    975.84€ / 100 reacciones
    Ahorro 308.16€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El kit de fenotipado esencial de células Th1/Th17 humanas Invitrogen™ eBioscience™ está diseñado para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T auxiliares de tipo 1 y tipo 17
El kit de fenotipado utiliza anticuerpos eBioscience™ de gran calidad, controles de isotipo, reactivos de estimulación celular (induce la producción de citoquinas) y reactivos de fijación / permeabilización (para marcadores intracelulares IfN-g e IL-17) e incluye un protocolo listo para usar para la configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: reactivos de anticuerpos y de soporte diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: incluyen uno de los clones más referenciados para IL-17
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene los reactivos y las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarios para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • Anticuerpos CD4, Ifn-g, IL-17a, almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • Cóctel de estimulación celular, almacenar entre -5 y -30 °C
  • Cóctel de transporte de proteínas, almacenar entre -5 y -30 °C
  • Reactivos de fijación y permealización intracelulares, almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • Control de isotipo, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Reactivo