Learn More
Invitrogen™ Panel de fenotipado de células T humanas esenciales eBioscience™
Código de producto. 16301994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16301994 100 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 16301994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1182.00€
    898.32€ / 100 reacciones
    Ahorro 283.68€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El panel de fenotipado esencial de células T humanas Invitrogen™ eBioscience™ está diseñado para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T.
Panel de fenotipado esencial de células T humanas de gran calidad eBioscience™, anticuerpos y un protocolo listo para usar para configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: anticuerpos diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: la gama eBioscience™ contiene anticuerpos comprobados conjugados con fluorocromo para la investigación inmunológica y oncológica
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarias para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Anticuerpos CD3, CD4, CD8, CD62L y CCR7, almacenar entre 2 °y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Panel de fenotipado de células T humanas