Learn More
Invitrogen™ Kit de fenotipado de células T humanas esenciales eBioscience™
Código de producto. 17124729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17124729 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17124729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1452.00€
    1103.52€ / 100 reacciones
    Ahorro 348.48€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El kit de fenotipado esencial de células T humanas Invitrogen™ eBioscience™ está diseñado para pruebas de identidad basadas en citometría de flujo de células T.
El kit de fenotipado utiliza anticuerpos eBioscience™ de alta calidad, controles de isotipos y un protocolo listo para usar para la configuración experimental, la estrategia de inyección y el análisis.
Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Rendimiento comprobado: reactivos de anticuerpos y de soporte diseñados para citometría de flujo
  • Anticuerpos altamente referenciados: la gama eBioscience™ contiene anticuerpos comprobados conjugados con fluorocromo y reactivos para la investigación inmunológica y oncológica
  • Kit y protocolo listos para usar: contiene los reactivos y las recomendaciones de sincronización estandarizadas necesarios para realizar la caracterización de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • Anticuerpos CD3, CD4, CD8, CD62L y CCR7, almacenar entre 2 y 8 °C
  • Control de isotipo, almacenar entre 2 y 8 °C
Formato Kit
Cantidad 100 reacciones
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Reactivo