Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 40
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11743559
Cambiar vista
Click to view available options
Canales:
6
12
Clasificación IP:
IP 30
IP 40
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Canales Clasificación IP unitSize
11743559 12 IP 40 1 PCS
11733559 6 IP 30 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11743559 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13406401A
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Registrador de datos multicanal
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Registrador de datos multicanal para medir la temperatura con sondas de termopar de tipo K o T. Registrador de datos de temperatura con certificado de calibración de fábrica de 2 puntos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Datalogger
Tipo de pantalla TFT
Memoria de datos 20 000/canal
Calibración Calibrated
Tipos de alarma None
Software Type Winlog.pro™
Canales 12
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Clasificación IP IP 40
Modelo EBI 40 TC-02
Tipos de sensores Termopar tipo K, conexiones SMP
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (25 °C sin sonda)
Resolución de temperatura 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 118 x 35 mm
Peso (métrico) aprox. 400 g