Learn More
EBI-2511, MedChemExpress
Código de producto. 16473086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473086 25 mg 25 miligramos
16464448 10 mg 10 miligramos
16415336 100 mg 100 miligramos
16407177 5 mg 5 miligramos
16400767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111418
MedChemExpress EBI-2511 is a highly potent and orally active EZH2 inhibitor, with an IC50 of 6 nM in Pfeffiera cell lines, respectively.
EBI-2511 is a highly potent and orally active EZH2 inhibitor, with an IC50 of 6 nM in Pfeffiera cell lines, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EBI-2511
Forma física Solid
CAS 2098546-05-3
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H48N4O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=C(C(NCC2=C(C)C=C(C)NC2=O)=O)C(C=C(C3CCN(C(C)C)CC3)O4)=C4C=C1N(C5CCOCC5)CC
Peso molecular (g/mol) 576.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.77
Porcentaje de pureza 99.41%