Learn More
Ebro Electronic Registrador de validación EBI 11-T240 con tiempo de respuesta rápido
Código de producto. 31781537
Cambiar vista
Click to view available options
Memoria de datos:
15.000 mediciones
Tamaño de la unidad:
255 mm
Código de producto. Memoria de datos Tamaño de la unidad
31781537 15.000 mediciones 255 mm
1 options
Código de producto. 31781537 Proveedor Ebro Electronic N.º de proveedor 13406291
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Registrador de datos de temperatura de acero inoxidable impermeable con sonda externa flexible de 16,5 mm de diámetro y 250 mm de aguja de longitud. Incluye certificado de calibración a 0 °C, 60 °C y 134 °C.
  • El registrador de datos se utiliza siempre que el espacio es limitado y el perfil de temperatura debe registrarse con un tiempo de respuesta rápido
  • Debido a su baja altura, el registrador se utiliza a menudo para la validación de procesos con autoclaves de casete y pequeños esterilizadores.
  • Pequeño requisito de espacio
  • Sonda metálica flexible
  • Medición inalámbrica
  • Mejor tiempo de respuesta
  • Aplicable en validación usando autoclaves de casete, registrador de validación para medición de temperatura en el esterilizador de vapor, RDG, cálculo de valores Rdg-E F0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Registrador de Temperatura
Tipo de pantalla Sin pantalla
Memoria de datos 15.000 mediciones
Calibración 0 °C, +60 °C, 134 °C
Tipos de alarma Ninguno
Software Type Software universal
Batería, tipo Panasonic BR1225A
Duración de la batería 20 Días
Exactitud (temperatura) ±0,2 °C (-30 °C a <0 °C) ±0,1 °C (0 °C a +150 °C)