Learn More
EBE-A22, MedChemExpress
Código de producto. 16482177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482177 50 mg 50 miligramos
16476446 100 mg 100 miligramos
16476038 10 mg 10 miligramos
16438647 5 mg 5 miligramos
16430216 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14347
MedChemExpress EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EBE-A22
CAS 229476-53-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16BrN3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(N(C)C2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 374.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.23
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease