Learn More
N-óxido de ebastina (cis y trans), Mikromol™
Descripción
N-óxido de ebastina (cis y trans)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ebastine N-Oxide (cis and trans) |
| CAS | 1256285-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ebastine N-Oxide (cis and trans) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C32 H39 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ebastine Mixture of Imp. F and G (EP), Ebastine N-Oxide (cis and trans), 1-Butanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-oxido-1-piperidinyl]-, Ebastine Impurity F + G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33(35)23-20-29(21-24-33)36-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-benzhidriloxi-1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1-(4-terc-butilfenil)butan-1-ona |
| Mostrar más |