Learn More
Ebastine, MedChemExpress
Código de producto. 16461038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461038 5 g 5 g
16452196 500 mg 500 miligramos
16442259 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0674
MedChemExpress Ebastine (LAS-W 090) is an orally active, second-generation histamine H1 receptor antagonist. Ebastine can be used for the symptoms of allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria research.
Ebastine (LAS-W 090) is an orally active, second-generation histamine H1 receptor antagonist. Ebastine can be used for the symptoms of allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebastine
Forma física Solid
CAS 90729-43-4
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H39NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LAS-W 090 RP64305
Información de solubilidad Ethanol : 58.75 mg/mL (125.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN2CCC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 469.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.66
Porcentaje de pureza 99.54%