Learn More
Ebastina, LoGiCal
Código de producto. 30463782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463782 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463782 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0468.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebastine
CAS 90729-43-4
Nombres de analitos o componentes Ebastine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H39 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ebastine, 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone, Bastel, Ebastel, Ebastin, LAS-W 090, RP 64305
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-(4-benzhidriloxipiperidin-1-il)-1-(4-terc-butilfenil)butan-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 469.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.2981 g/mol