Learn More
Ebastine-d5, TRC
Código de producto. 30382607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382607 10 mg
30372738 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE32000210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216953-13-7
Fórmula molecular C32H34D5NO2
Peso molecular (g/mol) 474.69
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenyl-d5-methoxy)]-1-piperidinyl]-1-butan- one, Estivan-d5, Ebastel-d5, Ebastin-d5, Kestine-d5, LAS-W 090-d5, RP 64305-d5
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebastine-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3/i4D,6D,7D,11D,12D