Learn More
Ébano 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312906 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312906 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13100400AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Ebanol
CAS 67801-20-1
Nombres de analitos o componentes Ebanol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H24 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)pent-4-en-2-ol, Ebanol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6+
SMILES CC(O)C(C)\C=C\C1CC=C(C)C1(C)C
Nombre IUPAC (E)-3-metil-5-(2,2,3-trimetilciclopent-3-en-1-il)pent-4-en-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 208.3398
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1827 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.