Learn More
Hettich Lab Technology™ EBA 280 S Centrifuge
Artikelnummer. 15321804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacidad:
6 x 50 mL
Artikelnummer. Capacidad
15321804 6 x 50 mL
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15321804 Leverandør Hettich Lab Technology™ Leverandørnr. 1102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
EBA 280 S Centrifuge offers exceptional user comfort and a choice of 6 rotors. The rotor can be removed and replaced easily thanks to the quick release system. The rotor locks in place and remains secure without the use of tools or extra effort. The backlit digital control panel offers the opportunity to save 9 multiple program settings.
  • Plastic housing
  • Metal lid
  • Viewing port in the lid
  • One-hand lid lock
  • Lid dropping protection
  • Emergency lid lock release
  • Stainless steel chamber
  • Automatic rotor recognition
  • Brushless drive
  • Error display
  • Imbalance monitoring and switch-off
  • Backlit panel with actual values of all parameters
  • 3 adjustable messages after completion of the centrifugation run (audio + visual)
Tekniske data
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 5,071 x g
Vel. máx 6,000 rpm
Nivel de ruido ≤50 dB (A) with rotor 1137
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Línea de productos EBA 280 S
Altura exterior (imperial) 9.5 in.
Altura exterior (métrico) 242 mm
Anchura exterior (imperial) 12.8 in.
Anchura exterior (métrico) 326 mm
Peso (imperial) 26.5 lb.
Peso (métrico) 12 kg
Dimensiones (Al x An x F) 242 x 326 x 400 mm
Tiempo de actividad 1 to 99 min., 59 sec., Continuous Run, Short Cycle Mode (Impulse Button)
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 200/240 V
Fondo (métrico) 400 mm
Tipo de producto Centrífuga
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.