Learn More
Reactivo de Eaton, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10611473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611473 500 mL 500 ml
10423165 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39394-84-8 | O10P4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eaton's reagent
Color Sin designar
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Punto de ebullición 122.0°C (1.0 mmHg)
Fórmula molecular O10P4
Número MDL MFCD00070545
Concentración 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Densidad 1.5000g/mL
Sinónimo Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 6.7 to 8.2%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4360
Gravedad específica 1.5
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Eaton's reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.