Learn More
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps
Código de producto. 15606154 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 strips
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15606154 250 strips paquete de 250
1 options
Código de producto. 15606154 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB2005
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
250 tiras
La tira de tubos Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tapones ultratransparentes individuales está diseñada para reducir el riesgo de contaminación cruzada en ensayos de qPCR.
La tira de tubos Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tapones ultratransparentes individuales está diseñada para reducir el riesgo de contaminación cruzada en ensayos de qPCR. La tira de tubos es compatible con bloques de termociclador de 0,2 ml e incluye tapones ópticos individuales, lo que facilita el acceso rápido y sencillo a las muestras individuales. Además, los marcadores graduados de 20 µl en cada tubo permiten la comprobación visual del volumen y la medición de las adiciones de reactivos y muestras.
Para tiras de tubos con tapones planos, consulte el n.º de cat. AB-2000.
Características:
  • Evite la contaminación cruzada con las tapas individuales unidas
  • Verifique los volúmenes de reacción del tubo con marcas de 20 μl en cada tubo
  • Realice un seguimiento sencillo de las muestras mediante las lengüetas de los extremos para etiquetar cada tira
  • Identifique los pocillos individuales rápidamente y evite errores de pipeteo. Para ello, coloque las etiquetas (A-H) en la tapa de cada tubo y en la unión de cada tapa (visibles cuando la tapa está abierta o cerrada)
Aplicaciones
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural, ultratransparente
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 250 strips
Para utilizar con (equipo) Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Línea de productos EasyStrip
Material Polipropileno
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones planos ultratransparentes
Formato 250 tubos de tiras con tapones acoplados
Tipo de producto Tubo de 8 tiras