Learn More
Usbeck Laborgeraete™ EasySlide - Cabezal de una mano
Código de producto. 31237675
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
54 mm
Código de producto. Altura (métrico)
31237675 54 mm
1 options
Código de producto. 31237675 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2450
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El nuevo cabezal de sujeción con una sola mano EasySlide permite ajustes suaves, reposicionamiento rápido y fijación segura para configuraciones de laboratorio eficientes.
  • Aleación de aluminio robusta y ligera.
  • Adecuado para la fijación de varillas de hasta Ø 12 milímetros
  • El propio cabezal se monta sobre un Ø Varilla de 12 mm con altura regulable de forma flexible
  • Cojinete de bolas de plástico interno para un deslizamiento excepcionalmente suave
  • Operación con una —sola mano: el cabezal se puede colocar y bloquear sin esfuerzo con una mano
  • Tornillos moleteados de aluminio de gran tamaño para un apriete seguro y sin herramientas
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 54 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Tipo de producto Nuez de sujeción
Peso (métrico) 160 g